3-Chlor-2-benzo[b]thiophencarbonsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
592862-1G 592862-5G
SIAL592862-1GEA 31.2 EUR
SIAL592862-1G SIAL592862-5G
3-Chlor-2-benzo[b]thiophencarbonsäure, Sigma-Aldrich®
3-Chlor-2-benzo[b]thiophencarbonsäure
Formel: C₉H₅ClO₂S
Molecular Weight: 212,65 g/mol
MDL: MFCD00014579
CAS-Nummer: 21211-22-3