2-Benzo[b]thiophencarbonylchlorid
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Benzo[b]thiophene-2-carbonyl chloride
CC12202DA
CC12202EA
MAYBCC12202DAEA
0
EUR
MAYBCC12202DA
MAYBCC12202EA
2-Benzo[b]thiophencarbonylchlorid
2-Benzo[b]thiophencarbonylchlorid
Formel:
C₉H₅ClOS Molecular Weight: 196,65 g/mol |
MDL:
MFCD00051635 CAS-Nummer: 39827-11-7 UN: 3261 ADR: 8,II |