Ethyl-5-amino-2-benzo[b]thiophencarboxylat
Lieferant: BIONET RESEARCH
8X-0733.500
8X-0733.1
8X-0733.5
8X-0733.10
BIOT8X-0733.500EA
0
EUR
BIOT8X-0733.500
BIOT8X-0733.1
BIOT8X-0733.5
BIOT8X-0733.10
Ethyl-5-amino-2-benzo[b]thiophencarboxylat
Ethyl-5-amino-2-benzo[b]thiophencarboxylat
Formel:
C₁₁H₁₁NO₂S |
CAS-Nummer:
25785-10-8 |