3-Benzo[b]thiophencarbonsäure 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Benzothiophene-3-carboxylic acid
H50105.03
H50105.06
H50105.14
H50105.03EA
70.5
EUR
H50105.03
H50105.06
H50105.14
3-Benzo[b]thiophencarbonsäure 96%
3-Benzo[b]thiophencarbonsäure
Purity: 96%
CAS No.: 5381-25-9
Molecular Formula: C9H6O2S
Formula Weight: 178.22
Melting Point: 174-176°
MDL No.: MFCD01846406
Formel:
C₉H₆O₂S Molecular Weight: 178.22 g/mol Schmelzpunkt: 174…176 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01846406 CAS-Nummer: 5381-25-9 |