3-Benzo[b]thiophencarbonsäure
Lieferant: Thermo Scientific
CC12301.250
CC12301DA
MAYBCC12301.250EA
0
EUR
MAYBCC12301.250
MAYBCC12301DA
3-Benzo[b]thiophencarbonsäure
3-Benzo[b]thiophencarbonsäure
Formel:
C₉H₆O₂S |
MDL:
MFCD01846406 CAS-Nummer: 5381-25-9 |