5-Amino-2-benzo[b]thiophencarbonsäure
Lieferant: BIONET RESEARCH
9X-0700.1
9X-0700.10
9X-0700.5
9X-0700.500
BIOT9X-0700.1EA
0
EUR
BIOT9X-0700.1
BIOT9X-0700.10
BIOT9X-0700.5
BIOT9X-0700.500
5-Amino-2-benzo[b]thiophencarbonsäure
5-Amino-2-benzo[b]thiophencarbonsäure
Formel:
C₉H₇NO₂S |
CAS-Nummer:
98589-46-9 |