5-Fluor-2-benzo[b]thiophencarbonsäure 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H33239.09 H33239.18 H33239.03 H33239.06
H33239.09EA 0 EUR
H33239.09 H33239.18 H33239.03 H33239.06
5-Fluor-2-benzo[b]thiophencarbonsäure 96%
5-Fluor-2-benzo[b]thiophencarbonsäure
Purity: 96% CAS No.: 70060-13-8 Molecular Formula: C9H5FO2S Formula Weight: 196.19 Melting Point: 257-262° MDL No.: MFCD01927184
Formel: C₉H₅FO₂S
Schmelzpunkt: 257…262 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01927184
CAS-Nummer: 70060-13-8