Diethylbenzylphosphonat 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
ACRO114175000EA 700 EUR
ACRO114175000 ACRO114170250 ACRO114171000
Diethylbenzylphosphonat 99%
Diethylbenzylphosphonat
Formel: C₁₁H₁₇O₃P
Molecular Weight: 228,23 g/mol
Siedepunkt: 106…108 °C (1 mmHg)
Dichte: 1,09 g/cm³
Flammpunkt: >112 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009078
CAS-Nummer: 1080-32-6
EINECS: 214-097-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4950 to 1.4980 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %