Diethylbenzylphosphonat ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A10645.0B A10645.18 A10645.30
A10645.0BEA 1174 EUR
A10645.0B A10645.18 A10645.30
Diethylbenzylphosphonat ≥99%
Diethylbenzylphosphonat
Purity: 99% CAS No.: 1080-32-6 Molecular Formula: C11H17O3P Formula Weight: 228.23 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4975 Boiling Point: 106-108°/1mm Beilstein Reference: 2580931 MDL No.: MFCD00009078
Formel: C₁₁H₁₇O₃P
Siedepunkt: 106…108 °C (1 mmHg)
Dichte: 1,094
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009078
CAS-Nummer: 1080-32-6
EINECS: 214-097-4