Diethylbenzylphosphonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
D91071-100G D91071-25G
SIALD91071-100GEA 190 EUR
SIALD91071-100G SIALD91071-25G
Diethylbenzylphosphonat, Sigma-Aldrich®
Diethylbenzylphosphonat
Formel: C₁₁H₁₇O₃P
MDL: MFCD00009078
CAS-Nummer: 1080-32-6
EINECS: 214-097-4