1-(2-Bromphenyl)cyclopropancarbonitril
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-2961-1G
HC-2961-5G
COBBHC-2961-1GEA
303
EUR
COBBHC-2961-1G
COBBHC-2961-5G
1-(2-Bromphenyl)cyclopropancarbonitril
1-(2-Bromphenyl)cyclopropancarbonitril
Formel:
C₁₀H₈BrN Molecular Weight: 222,0812 g/mol |
MDL:
MFCD07374407 CAS-Nummer: 124276-75-1 |