1-(3-Bromphenyl)cyclopropancarbonitril
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-2962-5G
HC-2962-1G
COBBHC-2962-5GEA
273
EUR
COBBHC-2962-5G
COBBHC-2962-1G
1-(3-Bromphenyl)cyclopropancarbonitril
1-(3-Bromphenyl)cyclopropancarbonitril
Formel:
C₁₀H₈BrN Molecular Weight: 222,0812 g/mol |
MDL:
MFCD07374414 CAS-Nummer: 124276-83-1 |