1-(4-Bromphenyl)cyclopropancarbonitril
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4678-1G
CA-4678-5G
COBBCA-4678-1GEA
35.8
EUR
COBBCA-4678-1G
COBBCA-4678-5G
1-(4-Bromphenyl)cyclopropancarbonitril
1-(4-Bromphenyl)cyclopropancarbonitril
Formel:
C₁₀H₈BrN Molecular Weight: 222.0812 g/mol |
MDL:
MFCD01314308 CAS-Nummer: 124276-67-1 |