8-Hydroxy-5-chinolinsulfonsäure Monohydrat 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
8-Hydroxyquinoline-5-sulphonic acid hydrate
121920050
121921000
121925000
121920025
ACRO121920050EA
28.9
EUR
ACRO121920050
ACRO121921000
ACRO121925000
ACRO121920025
8-Hydroxy-5-chinolinsulfonsäure Monohydrat 98%
8-Hydroxy-5-chinolinsulfonsäure Monohydrat
Formel:
C₉H₇NO₄S·1H₂O Schmelzpunkt: >300 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149482 CAS-Nummer: 283158-18-9 EINECS: 201-570-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Assay | ≥97.5 % |
GC | ≥97.5 % |