8-Hydroxy-5-chinolinsulfonsäure Monohydrat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 8-Hydroxyquinoline-5-sulphonic acid hydrate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.14436.0100 8.14436.0500
8.14436.0100EA 116 EUR
8.14436.0100 8.14436.0500
8-Hydroxy-5-chinolinsulfonsäure Monohydrat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
8-Hydroxy-5-chinolinsulfonsäure Monohydrat
Formel: C₉H₇NO₄S·1H₂O
Molecular Weight: 243,2365 g/mol
MDL: MFCD00149482
CAS-Nummer: 283158-18-9
EINECS: 201-570-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 322 °C
Molar Mass 243.24 g/mol
Hill Formula C9H7NO4S*H2O