2-Chlor-6,8-dimethylchinolin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PY-1306-5G PY-1306-1G
COBBPY-1306-5GEA 303 EUR
COBBPY-1306-5G COBBPY-1306-1G
2-Chlor-6,8-dimethylchinolin
2-Chloro-6,8-dimethylquinoline
Formel: C₁₁H₁₀ClN
MDL: MFCD15143624
CAS-Nummer: 139719-23-6