4-Chlor-2,8-dimethylchinolin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-2866-5G HC-2866-1G
COBBHC-2866-5GEA 624 EUR
COBBHC-2866-5G COBBHC-2866-1G
4-Chlor-2,8-dimethylchinolin
4-Chloro-2,8-dimethylquinoline
Formel: C₁₁H₁₀ClN
Molecular Weight: 191,66 g/mol
MDL: MFCD00272352
CAS-Nummer: 32314-39-9