Kaliumtetrakis(4-chlorphenyl)borat, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Potassiumtetrakis(4-chlorophenyl)borate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
60591-100MG
60591-1G
60591-5G
60591-100MGEA
34.4
EUR
60591-100MG
60591-1G
60591-5G
Kaliumtetrakis(4-chlorphenyl)borat, Supelco®
Kaliumtetrakis(4-chlorphenyl)borat
Formel:
C₂₄H₁₆BCl₄K Molecular Weight: 496.12 g/mol |
MDL:
MFCD00043105 CAS-Nummer: 14680-77-4 EINECS: 238-723-0 |