Natriumtetrakis[3,5-bis(trifluormethyl)phenyl]borat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Kobayashi's Reagent, NaBArF24
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
692360-1G 692360-250MG
SIAL692360-1GEA 306 EUR
SIAL692360-1G SIAL692360-250MG
Natriumtetrakis[3,5-bis(trifluormethyl)phenyl]borat, Sigma-Aldrich®
Natriumtetrakis[3,5-bis(trifluormethyl)phenyl]borat
Formel: C₃₂H₁₂BF₂₄Na
Molecular Weight: 886,20 g/mol
MDL: MFCD00043323
CAS-Nummer: 79060-88-1