5-Brom-4-chlor-3-indolylphosphat Dinatriumsalz Hydrat (BCIP-Na Hydrat) 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
271462500 271460010 271460500
ACRO271462500EA 116 EUR
ACRO271462500 ACRO271460010 ACRO271460500
5-Brom-4-chlor-3-indolylphosphat Dinatriumsalz Hydrat (BCIP-Na Hydrat) 98%
5-Brom-4-chlor-3-indolylphosphat Dinatriumsalz Hydrat (BCIP-Na Hydrat)
Formel: C₈H₄BrClNNa₂O₄P·xH₂O
Molecular Weight: 370,43 g/mol (anhy)
Schmelzpunkt: 300 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00150468
CAS-Nummer: 205926-98-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light beige to light bleu Powder
Infrared spectrum Conforms
Water 5 to 9 % (K.F.)
HPLC ≥97.5 %