5-Brom-4-chlor-3-indolylphosphat Dinatriumsalz (BCIP-Na)
Lieferant: Serva
15259.01
15259.02
SERA15259.01EA
0
EUR
SERA15259.01
SERA15259.02
5-Brom-4-chlor-3-indolylphosphat Dinatriumsalz (BCIP-Na)
5-Brom-4-chlor-3-indolylphosphat Dinatriumsalz (BCIP-Na)
Formel:
C₈H₄BrClNNa₂O₄P |
MDL:
MFCD00036757 CAS-Nummer: 102185-33-1 |