5-Brom-4-chlor-3-indolylphosphat Dinatriumsalz (BCIP-Na), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 5-Bromo-4-chloro-1H-indol-3-yl phosphate sodium, X-phosphate disodium salt, Sodium 5-bromo-4-chloro-1H-indol-3-yl phosphate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
B6149-100MG B6149-1G B6149-25MG B6149-500MG B6149-50MG B6149-5G
SIALB6149-100MGEA 123 EUR
SIALB6149-100MG SIALB6149-1G SIALB6149-25MG SIALB6149-500MG SIALB6149-50MG SIALB6149-5G
5-Brom-4-chlor-3-indolylphosphat Dinatriumsalz (BCIP-Na), Sigma-Aldrich®
5-Brom-4-chlor-3-indolylphosphat Dinatriumsalz (BCIP-Na)
Formel: C₈H₄BrClNNa₂O₄P
Molecular Weight: 370,43 g/mol
MDL: MFCD00036757
CAS-Nummer: 102185-33-1