4-Methylumbelliferylphosphat Dinatriumsalz (4-MUP-Na2), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Disodium 4-methylumbelliferyl phosphate, 4-MUP
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
M8168-1G M8168-250MG
SIALM8168-1GEA 329 EUR
SIALM8168-1G SIALM8168-250MG
4-Methylumbelliferylphosphat Dinatriumsalz (4-MUP-Na2), Sigma-Aldrich®
4-Methylumbelliferylphosphat Dinatriumsalz (4-MUP-Na2)
Formel: C₁₀H₇Na₂O₆P
Molecular Weight: 300.11 g/mol
MDL: MFCD00037614
CAS-Nummer: 22919-26-2
EINECS: 245-325-0