Dibenzyldiisopropylphosphoramidit 94%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
B22629.06 B22629.14 B22629.22 B22629.PF
B22629.06EA 86.2 EUR
B22629.06 B22629.14 B22629.22 B22629.PF
Dibenzyldiisopropylphosphoramidit 94%
Dibenzyldiisopropylphosphoramidit
Purity: 95% CAS No.: 108549-23-1 Molecular Formula: C20H28NO2P Formula Weight: 345.43 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 69°(156°F) Physical Form: Liquid Density: 1.030 Sensitivity: Moisture Sensitive Boiling Point: 130°/0.55mm MDL No.: MFCD00191988
Formel: C₂₀H₂₈NO₂P
Siedepunkt: 130 °C (0,55 mmHg)
Dichte: 1,030
Flammpunkt: 69 °C (156 °F)
MDL: MFCD00191988
CAS-Nummer: 108549-23-1