Phenylphosphordiamidat 98+%, Stäbe
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
A13562.09
A13562.18
A13562.09EA
325
EUR
A13562.09
A13562.18
Phenylphosphordiamidat 98+%, Stäbe
Phenylphosphordiamidat
Purity: 98+%
CAS No.: 7450-69-3
Molecular Formula: C6H9N2O2P
Formula Weight: 172.12
Melting Point: 180-185°
Beilstein Reference: 608629
Formel:
C₆H₉N₂O₂P Molecular Weight: 172,12 g/mol Schmelzpunkt: 180…185 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00014767 CAS-Nummer: 7450-69-3 EINECS: 231-218-6 |