Naphthalin-1,4-dicarbonitril 98+%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
L20248.06 L20248.14
L20248.06EA 94.4 EUR
L20248.06 L20248.14
Naphthalin-1,4-dicarbonitril 98+%
Naphthalin-1,4-dicarbonitril
Purity: 98+% CAS No.: 3029-30-9 Molecular Formula: C12H6N2 Formula Weight: 178.19 Odour: Odourless Melting Point: 208-212° Beilstein Reference: 1870226 MDL No.: MFCD03093626
Formel: C₁₂H₆N₂
Molecular Weight: 178,19 g/mol
Schmelzpunkt: 208…212 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03093626
CAS-Nummer: 3029-30-9
EINECS: 221-197-1