4-Fluor-1-naphthonitril ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Fluoronaphthalene-1-carbonitrile
B25335.14 B25335.06 B25335.03
B25335.14EA 324 EUR
B25335.14 B25335.06 B25335.03
4-Fluor-1-naphthonitril ≥97%
4-Fluor-1-naphthonitril
Purity: 97% CAS No.: 13916-99-9 Molecular Formula: C11H6FN Formula Weight: 171.18 Melting Point: 89-91° UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00236656
Formel: C₁₁H₆FN
Molecular Weight: 171.18 g/mol
Schmelzpunkt: 89…91 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00236656
CAS-Nummer: 13916-99-9
UN: 3439
ADR: 6.1 III