2-(3-Brompropoxy)tetrahydropyran
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme: 2-(3-Bromopropoxy)tetrahydro-2H-pyran
JFD01859.250 JFD01859.1
CHMPJFD01859.250EA 0 EUR
CHMPJFD01859.250 MAYBJFD01859.1
2-(3-Brompropoxy)tetrahydropyran
2-(3-Brompropoxy)tetrahydropyran
Formel: C₈H₁₅BrO₂
MDL: MFCD00058593
CAS-Nummer: 33821-94-2