2-(4-Bromphenoxy)tetrahydropyran ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 2-(4-Bromophenoxy)tetrahydro-2H-pyran
H25914.09 H25914.18
H25914.09EA 47.6 EUR
H25914.09 H25914.18
2-(4-Bromphenoxy)tetrahydropyran ≥98%
2-(4-Bromphenoxy)tetrahydropyran
Purity: 98% CAS No.: 36603-49-3 Molecular Formula: C11H13BrO2 Formula Weight: 257.13 Melting Point: 55-58° MDL No.: MFCD00091551
Formel: C₁₁H₁₃BrO₂
Molecular Weight: 257,13 g/mol
Schmelzpunkt: 55…58 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00091551
CAS-Nummer: 36603-49-3