2,3,5-Trichlor-4-formylpyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 2,3,5-Trichloroisonicotinaldehyde
SS-3012-5G SS-3012-1G
COBBSS-3012-5GEA 89.5 EUR
COBBSS-3012-5G COBBSS-3012-1G
2,3,5-Trichlor-4-formylpyridin
2,3,5-Trichlor-4-formylpyridin
Formel: C₆H₂Cl₃NO
Molecular Weight: 210.4500 g/mol
MDL: MFCD06410668
CAS-Nummer: 251997-31-6