(6-Brom-3-pyridinyl)methanol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 2-Bromo-5-(hydroxymethyl)pyridine, 2-Bromo-5-pyridinemethanol, (6-Bromopyridin-3-yl)methanol
OT-8103-5G OT-8103-1G
COBBOT-8103-5GEA 101 EUR
COBBOT-8103-5G COBBOT-8103-1G
(6-Brom-3-pyridinyl)methanol
(6-Brom-3-pyridinyl)methanol
Formel: C₆H₆BrNO
Molecular Weight: 188.02 g/mol
MDL: MFCD04974508
CAS-Nummer: 122306-01-8