(6-Brom-2-pyridinyl)methanol 96%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(6-Bromopyridin-2-yl)methanol, 2-Bromo-6-pyridinemethanol, 2-Bromo-6-(hydroxymethyl)pyridine
H56123.03
H56123.06
H56123.03EA
62.5
EUR
H56123.03
H56123.06
(6-Brom-2-pyridinyl)methanol 96%
(6-Brom-2-pyridinyl)methanol
Formel:
C₆H₆BrNO Molecular Weight: 188,02 g/mol Siedepunkt: 246 °C Schmelzpunkt: 34…39 °C Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04039884 CAS-Nummer: 33674-96-3 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...