(5-Brom-2-pyridinyl)methanol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
5-Bromo-2-(hydroxymethyl)pyridine, 5-Bromo-2-hydroxymethylpyridine
PY-7001-25G
PY-7001-5G
PY-7001-1G
COBBPY-7001-25GEA
352
EUR
COBBPY-7001-25G
COBBPY-7001-5G
COBBPY-7001-1G
(5-Brom-2-pyridinyl)methanol
(5-Brom-2-pyridinyl)methanol
Formel:
C₆H₆BrNO Molecular Weight: 188.0200 g/mol |
MDL:
MFCD04035597 CAS-Nummer: 88139-91-7 |