(2-Chlor-3-pyridinyl)methanol
Lieferant: BIONET RESEARCH
2L-375S.500 2L-375S.1 2L-375S.5 2L-375S.10
BIOT2L-375S.500EA 0 EUR
BIOT2L-375S.500 BIOT2L-375S.1 BIOT2L-375S.5 BIOT2L-375S.10
(2-Chlor-3-pyridinyl)methanol
(2-Chlor-3-pyridinyl)methanol
Formel: C₆H₆ClNO
MDL: MFCD01935961
CAS-Nummer: 42330-59-6