(6-Chlor-3-pyridinyl)methanol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6-Chloropyridine-3-methanol, 2-Chloro-5-hydroxymethylpyridine, 6-Chloro-3-(hydroxymethyl)pyridine
L19285.06
L19285.14
L19285.06EA
84.6
EUR
L19285.06
L19285.14
(6-Chlor-3-pyridinyl)methanol ≥98%
(6-Chlor-3-pyridinyl)methanol
Purity: 98%
CAS No.: 21543-49-7
Molecular Formula: C6H6ClNO
Formula Weight: 143.57
Melting Point: 46-49°
Boiling Point: 120°/0.4mm
MDL No.: MFCD01075226
Formel:
C₆H₆ClNO Molecular Weight: 143,57 g/mol Siedepunkt: 120 °C (0,4 mmHg) Schmelzpunkt: 46…49 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01075226 CAS-Nummer: 21543-49-7 |