(6-Chlor-3-pyridinyl)methanol
Lieferant: BIONET RESEARCH
Synonyme:
6-Chloropyridine-3-methanol, 2-Chloro-5-hydroxymethylpyridine, 6-Chloro-3-(hydroxymethyl)pyridine
5L-348S.500
5L-348S.1
5L-348S.5
5L-348S.10
BIOT5L-348S.500EA
0
EUR
BIOT5L-348S.500
BIOT5L-348S.1
BIOT5L-348S.5
BIOT5L-348S.10
(6-Chlor-3-pyridinyl)methanol
(6-Chlor-3-pyridinyl)methanol
Formel:
C₆H₆ClNO Molecular Weight: 143,57 g/mol |
MDL:
MFCD01075226 CAS-Nummer: 21543-49-7 |