(6-Chlor-3-pyridinyl)methanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 6-Chloropyridine-3-methanol, 2-Chloro-5-hydroxymethylpyridine, 6-Chloro-3-(hydroxymethyl)pyridine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
536016-25G 536016-5G
SIAL536016-25GEA 187 EUR
SIAL536016-25G SIAL536016-5G
(6-Chlor-3-pyridinyl)methanol, Sigma-Aldrich®
(6-Chlor-3-pyridinyl)methanol
Formel: C₆H₆ClNO
Molecular Weight: 143,57 g/mol
MDL: MFCD01075226
CAS-Nummer: 21543-49-7