(4-Chlor-2-pyridinyl)methanol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: (4-Chloropyridin-2-yl)methanol, 4-Chloro-2-(hydroxymethyl)pyridine
CA-4132-5G CA-4132-25G CA-4132-1G
COBBCA-4132-5GEA 63.4 EUR
COBBCA-4132-5G COBBCA-4132-25G COBBCA-4132-1G
(4-Chlor-2-pyridinyl)methanol
(4-Chlor-2-pyridinyl)methanol
Formel: C₆H₆ClNO
Molecular Weight: 143,5709 g/mol
MDL: MFCD07437885
CAS-Nummer: 63071-10-3