4-(Hydroxymethyl)-2-pyridincarbonsäure 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-(Hydroxymethyl)picolinic acid
H32921.03 H32921.06 H32921.14
H32921.03EA 42.9 EUR
H32921.03 H32921.06 H32921.14
4-(Hydroxymethyl)-2-pyridincarbonsäure 95%
4-(Hydroxymethyl)pyridine-2-carboxylic acid
Purity: 95% CAS No.: 923169-37-3 Molecular Formula: C7H7NO3 Formula Weight: 153.15 Melting Point: 178-185° dec. MDL No.: MFCD08447083
Formel: C₇H₇NO₃
Molecular Weight: 153,15 g/mol
Schmelzpunkt: 178…185 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08447083
CAS-Nummer: 923169-37-3