N-Ethylpyridin-4-methylamin 96%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: N-(4-Pyridylmethyl)ethylamine, 4-(Ethylaminomethyl)pyridine
L13714.14 L13714.06
L13714.14EA 91.8 EUR
L13714.14 L13714.06
N-Ethylpyridin-4-methylamin 96%
N-Ethylpyridin-4-methylamin
Purity: 96% CAS No.: 33403-97-3 Molecular Formula: C8H12N2 Formula Weight: 136.20 Flash Point: 89°(192°F) Refractive Index: 1.5175 Boiling Point: 103-105°/8mm Beilstein Reference: 471685 MDL No.: MFCD00023632
Formel: C₈H₁₂N₂
Molecular Weight: 136,20 g/mol
Siedepunkt: 103…105 °C (8 mmHg)
Dichte: 0,98
Flammpunkt: 89 °C (192 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00023632
CAS-Nummer: 33403-97-3
EINECS: 251-506-5