2,6-Pyridindimethanol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2,6-Bis(hydroxymethyl)pyridine
167550050
167550250
167551000
ACRO167550050EA
78.6
EUR
ACRO167550050
ACRO167550250
ACRO167551000
2,6-Pyridindimethanol 98%
2,6-Pyridindimethanol
Formel:
C₇H₉NO₂ Molecular Weight: 139.15 g/mol Schmelzpunkt: 112…115 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006351 CAS-Nummer: 1195-59-1 EINECS: 214-803-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to yellow to beige Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 108 to 115 °C |
GC | ≥97.5 % |