2,6-Pyridindimethanol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 2,6-Bis(hydroxymethyl)pyridine
L02527.06 L02527.14
L02527.06EA 72.4 EUR
L02527.06 L02527.14
2,6-Pyridindimethanol ≥98%
2,6-Pyridindimethanol
Purity: 98% CAS No.: 1195-59-1 Molecular Formula: C7H9NO2 Formula Weight: 139.15 Melting Point: 110-114° Boiling Point: 185°/15mm MDL No.: MFCD00006351
Formel: C₇H₉NO₂
Molecular Weight: 139.15 g/mol
Siedepunkt: 185 °C (15 mmHg)
Schmelzpunkt: 110…114 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006351
CAS-Nummer: 1195-59-1
EINECS: 214-803-0