2,6-Pyridindimethanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2,6-Bis(hydroxymethyl)pyridine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
154369-100G
154369-25G
154369-5G
SIAL154369-100GEA
429
EUR
SIAL154369-100G
SIAL154369-25G
SIAL154369-5G
2,6-Pyridindimethanol, Sigma-Aldrich®
2,6-Pyridindimethanol
Formel:
C₇H₉NO₂ Molecular Weight: 139.15 g/mol |
MDL:
MFCD00006351 CAS-Nummer: 1195-59-1 EINECS: 214-803-0 |