Rosolsäure (Aurin)

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: 4-(Bis(4-hydroxyphenyl)methylene)cyclohexa-2,5-dien-1-one

B21737.14 B21737.22
B21737.14EA 57.9 EUR
B21737.14 B21737.22
Rosolsäure (Aurin)
Rosolsäure (Aurin)

CAS No.: 603-45-2 Molecular Formula: C19H14O3 Formula Weight: 290.32 Beilstein Reference: 2055205 Merck Reference: 14,881 MDL No.: MFCD00001624

Formel: C₁₉H₁₄O₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001624
CAS-Nummer: 603-45-2
EINECS: 210-041-8
Merck Index: 14,881

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR