4-Nitrozimtaldehyd überwiegend trans 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-(4-Nitrophenyl)acrylaldehyde
A11467.06
A11467.14
A11467.18
A11467.06EA
81
EUR
A11467.06
A11467.14
A11467.18
4-Nitrozimtaldehyd überwiegend trans 98%
4-Nitrozimtaldehyd
Purity: 98%
CAS No.: 1734-79-8
Molecular Formula: C9H7NO3
Formula Weight: 177.16
Odour: Characteristic
Melting Point: 138-142°
Beilstein Reference: 1565424
MDL No.: MFCD00007379
Formel:
C₉H₇NO₃ Molecular Weight: 177.16 g/mol Schmelzpunkt: 138…142 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007379 CAS-Nummer: 1734-79-8 EINECS: 217-076-8 |