Isophorondiamin (Gemisch der Stereoisomere) cis- und trans-Gemisch 99+%

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

Synonyme: 1-Amino-3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexane, Isophoronediamine

352942500 352940010
ACRO352942500EA 78.6 EUR
ACRO352942500 ACRO352940010
Isophorondiamin (Gemisch der Stereoisomere) cis- und trans-Gemisch 99+%
Isophorondiamin (Gemisch der Stereoisomere)
Formel: C₁₀H₂₂N₂
Siedepunkt: 247 °C
Schmelzpunkt: 10 °C
Flammpunkt: 117 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00019397
CAS-Nummer: 2855-13-2
EINECS: 220-666-8
UN: 2289
ADR: 8,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4880 to 1.4900 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤15 APHA

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR