Magermilchpulver, Pulver
Lieferant: PanReac AppliChem
A0830.0500
A0830.1000
A0830.5000
A0830.0500EA
27.3
EUR
A0830.0500
A0830.1000
A0830.5000
Magermilchpulver, Pulver
Magermilchpulver
Lagertemperatur:
Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
999999-99-4 EINECS: 310-127-6 |