Magermilchpulver, Pulver
Lieferant: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
54650-1
54650-2
54650-3
BMOL54650-1EA
74
EUR
BMOL54650-1
BMOL54650-2
BMOL54650-3
Magermilchpulver, Pulver
Magermilchpulver
Lagertemperatur:
Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
999999-99-4 EINECS: 310-127-6 |