Magermilchpulver, Pulver, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
M7409-1BTL M7409-5BTL
SIALM7409-1BTLEA 36.5 EUR
SIALM7409-1BTL SIALM7409-5BTL
Magermilchpulver, Pulver, Sigma-Aldrich®
Magermilchpulver
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 999999-99-4
EINECS: 310-127-6