Riboflavin-5'-phosphat Natriumsalz Dihydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
F6750-25G
F6750-100G
F6750-5G
SIALF6750-25GEA
136
EUR
SIALF6750-25G
SIALF6750-100G
SIALF6750-5G
Riboflavin-5'-phosphat Natriumsalz Dihydrat, Sigma-Aldrich®
Riboflavin-5'-phosphat Natriumsalz Dihydrat
Formel:
C₁₇H₂₀N₄NaO₉P·2H₂O Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00150993 CAS-Nummer: 6184-17-4 EINECS: 204-988-6 |